4-(Trifluoromethylsulphinyl)chlorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC9351-1G
APOSPC9351-1GEA
263
EUR
APOSPC9351-1G
4-(Trifluoromethylsulphinyl)chlorobenzene
4-(Trifluoromethylsulphinyl)chlorobenzene
Formel:
C₇H₄ClF₃OS Molecular Weight: 228,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01009707 CAS-Nummer: 708-66-7 |