5-Fluor-3-indolylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9358-1G
APOSPC9358-1GEA 270 EUR
APOSPC9358-1G
5-Fluor-3-indolylessigsäure
5-Fluor-3-indolylessigsäure
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Schmelzpunkt: 141 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00056921
CAS-Nummer: 443-73-2
EINECS: 207-138-2