6-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphanyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Amino-6-(4-fluorophenyl)-2-(methylthio)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
PC9359-500MG
APOSPC9359-500MGEA
134
EUR
APOSPC9359-500MG
6-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphanyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
6-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphanyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formel:
C₁₂H₁₀FN₅S Molecular Weight: 275,31 g/mol Schmelzpunkt: 286…288 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138905 CAS-Nummer: 338394-83-5 |