2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-2-phenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Fluorobenzenesulphamido)-2-phenylacetic acid
PC9374-500MG
APOSPC9374-500MGEA
21.9
EUR
APOSPC9374-500MG
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-2-phenylacetic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-2-phenylacetic acid
Formel:
C₁₄H₁₂FNO₄S Molecular Weight: 309,32 g/mol Schmelzpunkt: 179…181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173006 CAS-Nummer: 117309-49-6 |