2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC9382-1G
PC9382-500MG
PC9382-5G
APOSPC9382-1GEA
275
EUR
APOSPC9382-1G
APOSPC9382-500MG
APOSPC9382-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formel:
C₉H₈F₃N₃O₃ Schmelzpunkt: 215…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173093 CAS-Nummer: 338405-24-6 |