4-Hydroxy-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9384-1G
APOSPC9384-1GEA
569
EUR
APOSPC9384-1G
4-Hydroxy-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid 97%
4-Hydroxy-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₇F₃N₂O₄ Molecular Weight: 300,2 g/mol Schmelzpunkt: 261…263 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141002 CAS-Nummer: 121582-64-7 |