5-Methoxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9388-1G
APOSPC9388-1GEA 400 EUR
APOSPC9388-1G
5-Methoxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Methoxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₇H₆F₃N₃O
Schmelzpunkt: 36…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01935988
CAS-Nummer: 321848-40-2