5-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC9393-5G
APOSPC9393-5GEA
74.1
EUR
APOSPC9393-5G
5-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
5-Fluoro-1H-benzimidazole
Formel:
C₇H₅FN₂ Molecular Weight: 136.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00792438 CAS-Nummer: 1977-72-6 |