Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9397-1G
APOSPC9397-1GEA
140
EUR
APOSPC9397-1G
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate
Formel:
C₁₂H₉ClFNO₃ Molecular Weight: 269,66 g/mol Schmelzpunkt: 53…55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00214743 CAS-Nummer: 4415-09-2 |