Methyl 3-{[2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-methylhydrazino]carbonyl}isonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC9401-500G
APOSPC9401-500GEA 590 EUR
APOSPC9401-500G
Methyl 3-{[2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-methylhydrazino]carbonyl}isonicotinate
Methyl 3-{[2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-methylhydrazino]carbonyl}isonicotinate
Formel: C₁₅H₁₂ClF₃N₄O₃
Siedepunkt: 168…170 °C
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00975038
CAS-Nummer: 338415-40-0