Methyl 1-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9406-1G
APOSPC9406-1GEA
977
EUR
APOSPC9406-1G
Methyl 1-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylate 97%
Methyl 1-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₄F₃N₃O₆ Molecular Weight: 377,273 g/mol Schmelzpunkt: 100…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664468 CAS-Nummer: 303144-40-3 |