Methyl 3-(4-fluoro-2-nitrophenoxy)thiophene-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9413-1G
APOSPC9413-1GEA
402
EUR
APOSPC9413-1G
Methyl 3-(4-fluoro-2-nitrophenoxy)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 3-(4-fluoro-2-nitrophenoxy)thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₈FNO₅S Molecular Weight: 297,259 g/mol Schmelzpunkt: 80…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00214991 CAS-Nummer: 303152-16-1 |