5-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Carboxy-5-methylisoxazole-4-carbox(3-trifluoromethyl)anilide
PC9441-500MG
APOSPC9441-500MGEA
415
EUR
APOSPC9441-500MG
5-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylic acid
5-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₉F₃N₂O₄ Molecular Weight: 314,22 g/mol Schmelzpunkt: 178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793091 CAS-Nummer: 339012-83-8 |