6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9444-1G
PC9444-500MG
APOSPC9444-1GEA
667
EUR
APOSPC9444-1G
APOSPC9444-500MG
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Formel:
C₁₀H₆F₃NS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269611 CAS-Nummer: 544716-08-7 |