1-Methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]indole-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC9449-100MG
APOSPC9449-100MGEA
271
EUR
APOSPC9449-100MG
1-Methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]indole-3-carboxaldehyde
1-Methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]indole-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₇H₁₂F₃NOS Schmelzpunkt: 165…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568347 CAS-Nummer: 338416-52-7 |