5-Fluor-3-methylbenzo[b]thiophen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9452-1G
APOSPC9452-1GEA
29
EUR
APOSPC9452-1G
5-Fluor-3-methylbenzo[b]thiophen 97%
5-Fluor-3-methylbenzo[b]thiophen
Formel:
C₉H₇FS Siedepunkt: 68 °C/0,5mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00179348 CAS-Nummer: 17514-63-5 |