2,3-Difluor-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9478-5G
APOSPC9478-5GEA 65.4 EUR
APOSPC9478-5G
2,3-Difluor-5-(trifluormethyl)pyridin
2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂F₅N
Molecular Weight: 183,08 g/mol
Siedepunkt: 104 °C
Dichte: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972837
CAS-Nummer: 89402-42-6