N-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-DL-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)propanoic acid
PC9484-1G
APOSPC9484-1GEA
116
EUR
APOSPC9484-1G
N-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-DL-phenylalanine 97%
N-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₆H₁₄F₃NO₄S Molecular Weight: 373,35 g/mol Schmelzpunkt: 140…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173005 CAS-Nummer: 250714-63-7 |