5-(Hydroxymethyl)-1-{2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-1H-imidazole-2-thiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(Hydroxymethyl)-2-mercapto-1-{2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-1H-imidazole
PC9486-100MG
APOSPC9486-100MGEA
271
EUR
APOSPC9486-100MG
5-(Hydroxymethyl)-1-{2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-1H-imidazole-2-thiol 97%
5-(Hydroxymethyl)-1-{2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-1H-imidazole-2-thiol
Formel:
C₁₃H₁₃F₃N₂O₂S Molecular Weight: 318,315 g/mol Schmelzpunkt: 209…211 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215162 CAS-Nummer: 338794-79-9 |