5-(4-tert-Butylbenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC9488-100MG
APOSPC9488-100MGEA
271
EUR
APOSPC9488-100MG
5-(4-tert-Butylbenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
5-(4-tert-Butylbenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel:
C₁₇H₁₉F₃N₂OS Molecular Weight: 356,406 g/mol Schmelzpunkt: 60…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140860 CAS-Nummer: 321553-53-1 |