3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-[3-(Trifluoromethyl)benzylthio]thiophene-2-carboxylic acid
PC9491-1G
APOSPC9491-1GEA
268
EUR
APOSPC9491-1G
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-2-thiophenecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₉F₃O₂S₂ Molecular Weight: 318,34 g/mol Schmelzpunkt: 178…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00663855 CAS-Nummer: 251096-78-3 |