4-Chloro-3-fluorophenethyl alcohol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanol
PC9496-1G
APOSPC9496-1GEA
119
EUR
APOSPC9496-1G
4-Chloro-3-fluorophenethyl alcohol 95+%
4-Chloro-3-fluorophenethyl alcohol
Formel:
C₈H₈ClFO Molecular Weight: 174,6 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06201151 CAS-Nummer: 206362-79-0 |