4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC9498-1G
PC9498-500MG
PC9498-5G
APOSPC9498-1GEA
217
EUR
APOSPC9498-1G
APOSPC9498-500MG
APOSPC9498-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NS Schmelzpunkt: 64…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172345 CAS-Nummer: 339104-66-4 |