1-Bromo-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9512-1G
APOSPC9512-1GEA
27.7
EUR
APOSPC9512-1G
1-Bromo-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Bromo-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formel:
C₈H₅BrF₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094557 CAS-Nummer: 883499-00-1 |