(4-Chlor-2-fluor-3-methyl-6-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9514-1G
APOSPC9514-1GEA
945
EUR
APOSPC9514-1G
(4-Chlor-2-fluor-3-methyl-6-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(4-Chlor-2-fluor-3-methyl-6-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₁₀H₇ClF₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
914635-43-1 |