4-Fluorobenzylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(4-Fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
PC9518-1G
APOSPC9518-1GEA
81.2
EUR
APOSPC9518-1G
4-Fluorobenzylhydrazine hydrochloride
4-Fluorobenzylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₀ClFN₂ Molecular Weight: 176,62 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08458859 CAS-Nummer: 1059626-05-9 UN: 3261 ADR: 8,III |