2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9532-25G PC9532-100G PC9532-5G
APOSPC9532-25GEA 21.9 EUR
APOSPC9532-25G APOSPC9532-100G APOSPC9532-5G
2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril 97%
2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril
Formel: C₆HCl₂FN₂
Schmelzpunkt: 85…93 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863289
CAS-Nummer: 82671-02-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR