2,6-Dimethyl-4-fluorochlorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-5-fluoro-m-xylene, 2-Chloro-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene
PC9538-1G
APOSPC9538-1GEA
655
EUR
APOSPC9538-1G
2,6-Dimethyl-4-fluorochlorobenzene 98%
2,6-Dimethyl-4-fluorochlorobenzene
Formel:
C₈H₈ClF Molecular Weight: 158,601 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972723 CAS-Nummer: 14994-16-2 |