4-Chloro-2-fluoro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9540-1G
APOSPC9540-1GEA
851
EUR
APOSPC9540-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₈H₆ClF₄N Molecular Weight: 227,587 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701045 CAS-Nummer: 914635-40-8 |