3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9568-1G
PC9568-5G
PC9568-250MG
APOSPC9568-1GEA
0
EUR
APOSPC9568-1G
APOSPC9568-5G
APOSPC9568-250MG
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel:
C₉H₅F₃O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08458148 CAS-Nummer: 866683-57-0 UN: 1993 ADR: 3,III |