2-Brom-6-iod-4-(trifluormethyl)anilin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Amino-3-bromo-5-iodobenzotrifluoride
PC9570-1G
APOSPC9570-1GEA 60.9 EUR
APOSPC9570-1G
2-Brom-6-iod-4-(trifluormethyl)anilin 95+%
2-Brom-6-iod-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrF₃IN
Molecular Weight: 365,9170 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08458149
CAS-Nummer: 875306-20-0