2-Chlor-3-fluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9575-25G PC9575-5G PC9575-100G
APOSPC9575-25GEA 74.1 EUR
APOSPC9575-25G APOSPC9575-5G APOSPC9575-100G
2-Chlor-3-fluoranilin 98%
2-Chlor-3-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Siedepunkt: 212…215 °C
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407961
CAS-Nummer: 21397-08-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR