2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9585-1G PC9585-25G PC9585-5G
APOSPC9585-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9585-1G APOSPC9585-25G APOSPC9585-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₅F₃
Siedepunkt: 45 °C/8mmHg
Dichte: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00467313
CAS-Nummer: 704-41-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR