2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9585-1G
PC9585-25G
PC9585-5G
APOSPC9585-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9585-1G
APOSPC9585-25G
APOSPC9585-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel:
C₉H₅F₃ Siedepunkt: 45 °C/8mmHg Dichte: 1,222 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 25 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00467313 CAS-Nummer: 704-41-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...