4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9586-25G
PC9586-1G
PC9586-5G
APOSPC9586-25GEA
0
EUR
APOSPC9586-25G
APOSPC9586-1G
APOSPC9586-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel:
C₉H₅F₃ Siedepunkt: 78…80 °C/2mmHg Dichte: 1,043 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861903 CAS-Nummer: 705-31-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...