5-Fluor-2-iodtoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluor-6-iodtoluol, 1-Fluor-4-iod-3-methylbenzol
PC9595-500G
APOSPC9595-500GEA
246
EUR
APOSPC9595-500G
5-Fluor-2-iodtoluol
5-Fluor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆FI Molecular Weight: 236.03 g/mol Siedepunkt: 138…139 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039397 CAS-Nummer: 66256-28-8 |