1,2-Dibrom-4-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9619-100G
APOSPC9619-100GEA 178 EUR
APOSPC9619-100G
1,2-Dibrom-4-fluorbenzol 98%
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene
Formel: C₆H₃Br₂F
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070780
CAS-Nummer: 2369-37-1