(ɑ,ɑ,ɑ,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolyl)hydrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (Perfluoro-p-tolyl)hydrazine, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydrazinobenzotrifluoride
PC9637-5G
APOSPC9637-5GEA 284 EUR
APOSPC9637-5G
(ɑ,ɑ,ɑ,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolyl)hydrazine
(alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolyl)hydrazine
Formel: C₇H₃F₇N₂
Molecular Weight: 248,10 g/mol
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012368
CAS-Nummer: 1868-85-5