Trifluor(1,1,2,2-tetrafluor-2-bromethoxy)ethylen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9642-25G PC9642-5G
APOSPC9642-25GEA 306 EUR
APOSPC9642-25G APOSPC9642-5G
Trifluor(1,1,2,2-tetrafluor-2-bromethoxy)ethylen 97%
Trifluor(1,1,2,2-tetrafluor-2-bromethoxy)ethylen
Formel: F₂CCFOCF₂CF₂Br
Siedepunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02183517
CAS-Nummer: 85737-06-0
EINECS: 288-516-4