2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Formyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole, 4-(4-Formyl-1,3-thiazol-2-yl)benzotrifluoride
PC9656-1G
APOSPC9656-1GEA 190 EUR
APOSPC9656-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₆F₃NOS
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07772870
CAS-Nummer: 174006-70-3