Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4,5,6-Tetrafluorobenzene-1,2-diol
PC9657-250MG
APOSPC9657-250MGEA
335
EUR
APOSPC9657-250MG
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Formel:
C₆H₂F₄O₂ Molecular Weight: 182,08 g/mol Schmelzpunkt: 68…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075279 CAS-Nummer: 1996-23-2 |