(4-Fluorphenyl)acetylchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (4-Fluorphenyl)essigsäurechlorid

PC9663-5G
APOSPC9663-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9663-5G
(4-Fluorphenyl)acetylchlorid
(4-Fluorphenyl)acetylchlorid
Formel: (C₆H₄F)CH₂COCl
Molecular Weight: 172,59 g/mol
Siedepunkt: 60 °C/8mmHg
Dichte: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00674181
CAS-Nummer: 459-04-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR