2-Chlor-3-fluorbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9671-5G PC9671-25G
APOSPC9671-5GEA 33.5 EUR
APOSPC9671-5G APOSPC9671-25G
2-Chlor-3-fluorbenzonitril 97%
2-Chlor-3-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407966
CAS-Nummer: 874781-08-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III