6-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9700-1G
APOSPC9700-1GEA 655 EUR
APOSPC9700-1G
6-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
6-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245493
CAS-Nummer: 849020-87-7