6-Fluor-3-indolylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Fluorindol-3-ylessigsäure, 6-Fluorindol-3-essigsäure
PC9731-1G
PC9731-500MG
PC9731-5G
APOSPC9731-1GEA
71.5
EUR
APOSPC9731-1G
APOSPC9731-500MG
APOSPC9731-5G
6-Fluor-3-indolylessigsäure
6-Fluor-3-indolylessigsäure
Formel:
C₁₀H₈FNO₂ Molecular Weight: 193.18 g/mol Schmelzpunkt: 159…163 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01074503 CAS-Nummer: 443-75-4 |