3-Chlor-2,6-difluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-2,4-difluoro-3-methoxybenzene
PC9732-1G
APOSPC9732-1GEA
101
EUR
APOSPC9732-1G
3-Chlor-2,6-difluoranisol 98%
3-Chlor-2,6-difluoranisol
Formel:
C₇H₅ClF₂O Molecular Weight: 178.57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631331 CAS-Nummer: 261762-38-3 |