2-(Trifluormethoxy)phenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9734-100G PC9734-25G PC9734-5G
APOSPC9734-100GEA 133 EUR
APOSPC9734-100G APOSPC9734-25G APOSPC9734-5G
2-(Trifluormethoxy)phenol 98%
2-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
Siedepunkt: 69…71 °C/60mmHg
Dichte: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236324
CAS-Nummer: 32858-93-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR