3,5-Difluor-2-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9743-1G
PC9743-5G
PC9743-10G
APOSPC9743-1GEA
29
EUR
APOSPC9743-1G
APOSPC9743-5G
APOSPC9743-10G
3,5-Difluor-2-nitrophenol 98%
3,5-Difluor-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₃F₂NO₃ Molecular Weight: 175.0900 g/mol Schmelzpunkt: 46…47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458165 CAS-Nummer: 151414-46-9 |