1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9763-250MG
APOSPC9763-250MGEA
65.4
EUR
APOSPC9763-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₂F₃N₃O₂ Schmelzpunkt: 140…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091615 CAS-Nummer: 465514-39-0 |