2,4-Difluorobenzylmagnesium bromide 0,25 M in Diethylether
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9771-100ML
APOSPC9771-100MLEA
654
EUR
APOSPC9771-100ML
2,4-Difluorobenzylmagnesium bromide 0,25 M in Diethylether
2,4-Difluorobenzylmagnesium bromide
Formel:
C₇H₅BrF₂Mg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07698746 CAS-Nummer: 546122-71-8 UN: 2924 ADR: 3+8,II |